4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210074-1G
PC210074-500MG
APOSPC210074-1GEA
890
EUR
APOSPC210074-1G
APOSPC210074-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₁₀H₈ClF₃N₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28347881 CAS-Nummer: 1644602-69-6 |