1-[(4E)-5-(Dimethylamino)-3-oxopent-4-en-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC210073-1G
PC210073-500MG
APOSPC210073-1GEA
894
EUR
APOSPC210073-1G
APOSPC210073-500MG
1-[(4E)-5-(Dimethylamino)-3-oxopent-4-en-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
1-[(4E)-5-(Dimethylamino)-3-oxopent-4-en-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28347972 CAS-Nummer: 1644602-78-7 |