5,6-Difluoroindoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201385-100MG PC201385-250MG PC201385-1G
APOSPC201385-100MGEA 58 EUR
APOSPC201385-100MG APOSPC201385-250MG APOSPC201385-1G
5,6-Difluoroindoline 97%
5,6-Difluoroindoline
Formel: C₈H₇F₂N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075221
CAS-Nummer: 954255-04-0