3-Ethynyl-2-fluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201379-100MG
PC201379-250MG
APOSPC201379-100MGEA
91.5
EUR
APOSPC201379-100MG
APOSPC201379-250MG
3-Ethynyl-2-fluoropyridine 95%
3-Ethynyl-2-fluoropyridine
Formel:
C₇H₄FN |
MDL Number:
MFCD13175283 CAS-Nummer: 933768-06-0 |