2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201354-100MG PC201354-250MG PC201354-1G
APOSPC201354-100MGEA 104 EUR
APOSPC201354-100MG APOSPC201354-250MG APOSPC201354-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₂ClF₃N₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193434
CAS-Nummer: 884860-62-2