5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201349-250MG PC201349-1G
APOSPC201349-250MGEA 135 EUR
APOSPC201349-250MG APOSPC201349-1G
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
Formel: C₇H₆FNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112587
CAS-Nummer: 884494-73-9