3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201333-1G PC201333-25G PC201333-5G
APOSPC201333-1GEA 121 EUR
APOSPC201333-1G APOSPC201333-25G APOSPC201333-5G
3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile 95+%
3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₈FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19441199
CAS-Nummer: 869299-63-8