2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC201302-250MG
PC201302-1G
APOSPC201302-250MGEA
66.7
EUR
APOSPC201302-250MG
APOSPC201302-1G
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-3-methylaniline
Formel:
C₇H₇F₂N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261073 CAS-Nummer: 76350-70-4 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |