(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-4,4-DiF-Pro-OH
PC201261-250MG PC201261-1G
APOSPC201261-250MGEA 74.4 EUR
APOSPC201261-250MG APOSPC201261-1G
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₇F₂NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697866
CAS-Nummer: 52683-81-5