1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201258-1G
PC201258-5G
PC201258-25G
APOSPC201258-1GEA
26.1
EUR
APOSPC201258-1G
APOSPC201258-5G
APOSPC201258-25G
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11973918 CAS-Nummer: 4815-64-9 |