3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201252-100MG
PC201252-250MG
APOSPC201252-100MGEA
97.3
EUR
APOSPC201252-100MG
APOSPC201252-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol
Formel:
C₄H₇F₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20483912 CAS-Nummer: 431-23-2 |