(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201217-100MG PC201217-1G PC201217-250MG
APOSPC201217-100MGEA 125 EUR
APOSPC201217-100MG APOSPC201217-1G APOSPC201217-250MG
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine 97%
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine
Formel: C₇H₇BrFN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194194
CAS-Nummer: 261723-28-8