5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201209-1G
PC201209-250MG
APOSPC201209-1GEA
253
EUR
APOSPC201209-1G
APOSPC201209-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline 95+%
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇BrFNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847600 CAS-Nummer: 239122-51-1 |