4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201178-1G PC201178-250MG PC201178-5G
APOSPC201178-1GEA 119 EUR
APOSPC201178-1G APOSPC201178-250MG APOSPC201178-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 97%
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄ClFN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834963
CAS-Nummer: 1801-06-5