2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201172-25G PC201172-5G PC201172-1G
APOSPC201172-25GEA 415 EUR
APOSPC201172-25G APOSPC201172-5G APOSPC201172-1G
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22055006
CAS-Nummer: 1736-85-2