4-Chloro-5-fluoro-1H-indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201168-100MG PC201168-250MG
APOSPC201168-100MGEA 87 EUR
APOSPC201168-100MG APOSPC201168-250MG
4-Chloro-5-fluoro-1H-indole 97%
4-Chloro-5-fluoro-1H-indole
Formel: C₈H₅ClFN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12924664
CAS-Nummer: 169674-02-6