(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-4,4-DiF-Pro-OMe·HCl
PC201152-1G
PC201152-250MG
APOSPC201152-1GEA
309
EUR
APOSPC201152-1G
APOSPC201152-250MG
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95+%
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₆H₉F₂NO₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23106100 CAS-Nummer: 156046-05-8 |