3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201139-100MG PC201139-250MG PC201139-1G
APOSPC201139-100MGEA 0 EUR
APOSPC201139-100MG APOSPC201139-250MG APOSPC201139-1G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23712078
CAS-Nummer: 1427373-55-4