5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201133-1G
PC201133-250MG
PC201133-5G
APOSPC201133-1GEA
144
EUR
APOSPC201133-1G
APOSPC201133-250MG
APOSPC201133-5G
5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride 95+%
5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride
Formel:
C₅H₆FN₃·2ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20441448 CAS-Nummer: 1401426-18-3 |