5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201108-1G PC201108-250MG
APOSPC201108-1GEA 31.6 EUR
APOSPC201108-1G APOSPC201108-250MG
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95+%
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374892
CAS-Nummer: 126728-58-3