Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201106-1G
PC201106-250MG
PC201106-5G
APOSPC201106-1GEA
321
EUR
APOSPC201106-1G
APOSPC201106-250MG
APOSPC201106-5G
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14697987 CAS-Nummer: 126541-82-0 |