6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201082-100MG PC201082-1G PC201082-250MG
APOSPC201082-100MGEA 0 EUR
APOSPC201082-100MG APOSPC201082-1G APOSPC201082-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine
Formel: C₇H₅BrFN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24368896
CAS-Nummer: 1227912-19-7