3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC201027-100MG
PC201027-250MG
APOSPC201027-100MGEA
88.6
EUR
APOSPC201027-100MG
APOSPC201027-250MG
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₆BrFN₂O Schmelzpunkt: 87.3 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13181201 CAS-Nummer: 1146699-64-0 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...