2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
PC200563-1G
PC200563-25G
PC200563-5G
APOSPC200563-1GEA
43.7
EUR
APOSPC200563-1G
APOSPC200563-25G
APOSPC200563-5G
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Formel:
C₉H₈BrFO₂ Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425169 CAS-Nummer: 343-04-4 |