Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
PC200393-1G
PC200393-500MG
PC200393-250MG
APOSPC200393-1GEA
24.8
EUR
APOSPC200393-1G
APOSPC200393-500MG
APOSPC200393-250MG
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀FN₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26127252 CAS-Nummer: 918321-20-7 |