Potassium 5-bromo-2-thiophenetrifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200194-1G
PC200194-500MG
PC200194-5G
APOSPC200194-1GEA
61.3
EUR
APOSPC200194-1G
APOSPC200194-500MG
APOSPC200194-5G
Potassium 5-bromo-2-thiophenetrifluoroborate
Potassium 5-bromo-2-thiophenetrifluoroborate
Formel:
C₄H₂BBrF₃S·K Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17015269 CAS-Nummer: 1239370-98-9 |