Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200157-1G
PC200157-500MG
PC200157-5G
APOSPC200157-1GEA
102
EUR
APOSPC200157-1G
APOSPC200157-500MG
APOSPC200157-5G
Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Formel:
C₁₁H₁₂BF₃NO·K Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20527094 CAS-Nummer: 1983205-51-1 |