3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200122-1G
PC200122-500MG
APOSPC200122-1GEA
245
EUR
APOSPC200122-1G
APOSPC200122-500MG
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Formel:
C₆H₃F₃IN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25479865 CAS-Nummer: 1446786-38-4 |