Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200095-1G
PC200095-500MG
APOSPC200095-1GEA
187
EUR
APOSPC200095-1G
APOSPC200095-500MG
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Formel:
C₆H₉BF₃·K Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052661 CAS-Nummer: 244301-59-5 |