Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200094-1G PC200094-500MG PC200094-5G
APOSPC200094-1GEA 106 EUR
APOSPC200094-1G APOSPC200094-500MG APOSPC200094-5G
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate
Formel: C₈H₅BF₃·K
Siedepunkt: >125 °C
Schmelzpunkt: 250…255 °C
Dichte: >1 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052662
CAS-Nummer: 485338-93-0