2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-5-fluoro-4-iodo-2-methoxybenzene, 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl methyl ether
PC200065-1G PC200065-250MG PC200065-5G
APOSPC200065-1GEA 121 EUR
APOSPC200065-1G APOSPC200065-250MG APOSPC200065-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Formel: C₇H₅ClFIO
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22689435
CAS-Nummer: 153122-59-9