2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzoic acid
PC200051-100G
PC200051-25G
PC200051-5G
APOSPC200051-100GEA
380
EUR
APOSPC200051-100G
APOSPC200051-25G
APOSPC200051-5G
2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid 99%
2-Fluoro-5-[(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid
Formel:
C₁₆H₁₁FN₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14636678 CAS-Nummer: 763114-26-7 |