Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200031-1G PC200031-5G
APOSPC200031-1GEA 270 EUR
APOSPC200031-1G APOSPC200031-5G
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate 97%
Triphenyl(2,2,2-trifluoroethyl)phosphanium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₂₀H₁₇F₃P·CF₃O₃S
Schmelzpunkt: 208…209 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22689151
CAS-Nummer: 135654-55-6