2-(Trifluoromethyl)styrene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 2-Vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1998-1G
PC1998-5G
APOSPC1998-1GEA
72.5
EUR
APOSPC1998-1G
APOSPC1998-5G
2-(Trifluoromethyl)styrene
2-(Trifluoromethyl)styrene
Formel:
C₉H₇F₃ Siedepunkt: 61 °C Dichte: 1.164 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 42 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00035984 CAS-Nummer: 395-45-9 EINECS: 206-902-2 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |