Aluminium trifluoroacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1976-1G
PC1976-5G
APOSPC1976-1GEA
147
EUR
APOSPC1976-1G
APOSPC1976-5G
Aluminium trifluoroacetate 97%
Aluminium trifluoroacetate
Formel:
Al·3CF₃CO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03411227 CAS-Nummer: 36554-89-9 |