4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)ethan-1-one, 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)ethanone, 2',3'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
PC1954-1G
PC1954-250MG
APOSPC1954-1GEA
261
EUR
APOSPC1954-1G
APOSPC1954-250MG
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel:
C₉H₆F₂O₃ Siedepunkt: 87…89 °C (12 mm Hg) Schmelzpunkt: 32…33 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458053 CAS-Nummer: 126120-83-0 |