3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1787-25G PC1787-5G
APOSPC1787-25GEA 290 EUR
APOSPC1787-25G APOSPC1787-5G
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride
Formel: C₆H₄FNO₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024845
CAS-Nummer: 349-78-0