n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1612-25G PC1612-5G
APOSPC1612-25GEA 50.9 EUR
APOSPC1612-25G APOSPC1612-5G
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel: C₆H₁₀F₄O
Siedepunkt: 49 °C (113 mm Hg)
Dichte: 1,1147 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042107
CAS-Nummer: 358-37-2
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,II