3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-5-isopropoxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-isopropoxyphenyl)boronic acid
PC1609-1G PC1609-5G PC1609-25G
APOSPC1609-1GEA 91.5 EUR
APOSPC1609-1G APOSPC1609-5G APOSPC1609-25G
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₂BFO₃
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363781
CAS-Nummer: 1195945-65-3