3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,5-Bis(trifluoromethyl)-2,4-dichloro-3-(dichloromethyl)benzene
PC1464-1G
PC1464-5G
APOSPC1464-1GEA
92.8
EUR
APOSPC1464-1G
APOSPC1464-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Formel:
C₉H₂Cl₄F₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094129 CAS-Nummer: 501657-11-0 |