1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1227K-5G
PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA
661
EUR
APOSPC1227K-5G
APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Formel:
C₁₂H₄F₁₄ Schmelzpunkt: 61…62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041486 CAS-Nummer: 51114-12-6 |