N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1157-100MG PC1157-500MG PC1157-250MG
APOSPC1157-100MGEA 174 EUR
APOSPC1157-100MG APOSPC1157-500MG APOSPC1157-250MG
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅F₃N₂·2ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840183
CAS-Nummer: 1189496-82-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III