Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC110037-1G PC110037-250MG
APOSPC110037-1GEA 168 EUR
APOSPC110037-1G APOSPC110037-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉BrFNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25572662
CAS-Nummer: 228728-06-1