Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110026-1G PC110026-250MG
APOSPC110026-1GEA 319 EUR
APOSPC110026-1G APOSPC110026-250MG
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈FNO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08706231
CAS-Nummer: 142363-99-3