5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110019-1G PC110019-250MG
APOSPC110019-1GEA 381 EUR
APOSPC110019-1G APOSPC110019-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28505050
CAS-Nummer: 1245457-01-5