3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110014-1G PC110014-250MG
APOSPC110014-1GEA 662 EUR
APOSPC110014-1G APOSPC110014-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29058792
CAS-Nummer: 1648807-88-8