4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110006-1G PC110006-250MG
APOSPC110006-1GEA 281 EUR
APOSPC110006-1G APOSPC110006-250MG
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28010391
CAS-Nummer: 959071-80-8