2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-fluorobutyric acid
PC1076D-100MG
PC1076D-500MG
APOSPC1076D-100MGEA
198
EUR
APOSPC1076D-100MG
APOSPC1076D-500MG
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
2-Amino-3-fluorobutanoic acid
Formel:
C₄H₈FNO₂ Molekulargewicht: 121.11 g/mol Schmelzpunkt: 186…187 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077450 CAS-Nummer: 50885-01-3 |