2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-4-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(2-Amino-4-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC10723-250MG PC10723-100MG
APOSPC10723-250MGEA 184 EUR
APOSPC10723-250MG APOSPC10723-100MG
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21781429
CAS-Nummer: 1448858-54-5