6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)pyrazine
PC10701-1G
PC10701-5G
APOSPC10701-1GEA
199
EUR
APOSPC10701-1G
APOSPC10701-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₁₁H₆ClFN₄ Schmelzpunkt: 284…287 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16606068 CAS-Nummer: 1257535-23-1 |